Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-méthyl-1-butanol, 96%
Code produit 13438428 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13438428 25 mL Flacon en verre 25mL
10770881 1 mL Flacon en verre 1mL
10627314 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13438428 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181590250
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
CAS : 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2026-48-4
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00064296
Clé InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonyme l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
CID PubChem 640993
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 81.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4538 to 1.4558
Quantité 25 mL
Fieser 16,38
Gravité spécifique 0.92
Rotation spécifique + 16.00
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement