Learn More
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid |
| CAS | 55516-54-6 |
| Formule moléculaire | C13H13NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00066086 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](N)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |