Learn More
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31109804
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109804 10 g
31102787 25 g
31097426 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31109804 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1466410g
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
CAS 58438-03-2
Formule moléculaire C13H13NO2
Numéro MDL MFCD00066087
Quantité 10 g
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Pourcentage de pureté 97%