Learn More
(S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid |
| CAS | 979-92-0 |
| Formule moléculaire | C14H20N6O5S |
| Numéro MDL | MFCD00037388 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | N[C@@H](CCSC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.41 |
| Pourcentage de pureté | 97% |