Learn More
(S)-2-amino-7-hydroxytétraline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11905311 1 g 1g
11915311 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11905311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85951-60-6 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85951-60-6
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Clé InChI VIYAPIMIOKKYNF-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-2-amino-7-hydroxytetralin, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, 2-naphthalenol, 7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-, 7s, pubchem17355, 3s-3-aminotetralin-6-ol, 3s-3alpha-aminotetralin-6-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
CID PubChem 14750918
Nom IUPAC (7S)-7-amino-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol
SMILES C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.7°C to 150.2°C
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −90° (19°C ±10,c=0.5 MeOH)
Rotation spécifique − 90.00
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.