Learn More
Chlorhydrate de (S)-(+)-2-Aminobutyramide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481878 250 mg 250mg
15461878 1 g 1g
15471878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55576.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7682-20-4 | C4H11ClN2O | 138.595 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7682-20-4
Formule moléculaire C4H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.595
Numéro MDL MFCD00136565
Clé InChI HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Synonyme s-2-aminobutanamide hydrochloride, s-2-aminobutyramide hydrochloride, h-abu-nh2 hcl, 2s-2-aminobutanamide hydrochloride, l-2-aminobutanamide hydrochloride, l-homoalanylamide hcl, s-+-2-aminobutanamide hydrochloride, butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2s, s-2-aminobutanamide hcl, s-2-amino butanamide hcl
CID PubChem 11961924
Nom IUPAC Chlorhydrate de (2S)-2-aminobutanamide
SMILES CCC(C(=O)N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Point de fusion 259°C to 263°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +24° (c=1 in Water)
Poids de la formule 138.6
Pourcentage de pureté 99%