Learn More
(S)-2-Aminobutyramide Chlorhydrate, TRC
Code produit 17933985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933985 1 g 1g
30133086 25 g 25g
30137219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17933985 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6028901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7682-20-4
Formule moléculaire C4 H10 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 138.6
Synonyme Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Related Compound B, Levetiracetam Imp. G (EP)
Nom IUPAC (2S)-2-aminobutanamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.056