Learn More
Dihydrobromure de S-(2-aminoéthyl)isothiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369065 5 g 5g
11379065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14232.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-10-0 | C3H11Br2N3S | 281.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-10-0
Formule moléculaire C3H11Br2N3S
Poids moléculaire (g/mol) 281.01
Numéro MDL MFCD00037011
Clé InChI XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethyl isothiourea dihydrobromide, antiradon, antirad, surrectan, ixecur, 2-aminoethyl carbamimidothioate dihydrobromide, usaf xr-31, 2-2-aminoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoethylisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoethyl ester, dihydrobromide
CID PubChem 5940
Nom IUPAC carbamimidothioate de 2-aminoéthyle ; dihydrobromure
SMILES C(CSC(=N)N)N.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Point de fusion 190°C to 192°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3911163
Merck Index 14,178
Poids de la formule 281.02
Pourcentage de pureté 98%