Learn More
S-(2-aminoéthyl)-ITU dihydrobromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide |
| CAS | 56-10-0 |
| Formule moléculaire | C3H9N3S . 2HBr |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H |
| SMILES | Br.Br.NCCSC(=N)N |
| Nom IUPAC | 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.02 |
| Poids de la formule | 278.904 |