Learn More
S-(2-aminoéthyl)-ITU dihydrobromure, TRC
Code produit 30311047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311047 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62268825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Formule moléculaire C3H9N3S . 2HBr
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
Nom IUPAC 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 281.02
Poids de la formule 278.904