Learn More
Chlorhydrate de l'ester 6-méthylique de l'acide (S)-2-aminohexanedioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Aminohexanedioic Acid 6-Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 147780-39-0 |
| Formule moléculaire | C7H14ClNO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | H-Homoglu(ome)-OH-HCl, H-Aad(OMe)-OH.HC, (S)-2-aminoheptanedioic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-12-6(9)4-2-3-5(8)7(10)11;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCC(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (2S)-2-amino-6-metoxi-6-oxohexanoico;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.64 |
| Poids de la formule | 211.0611 |