Learn More
Acide (S)-(-)-2-azétidinecarboxylique, 99+%
Code produit 11986591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986591 5 g Flacon en verre -
10072041 50 mg Flacon en verre 50mg
10192220 100 mg Flacon en verre 100mg
10624092 250 mg Flacon en verre 250mg
10731735 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11986591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105140050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2133-34-8 | C₄H₇NO₂| 101,1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2133-34-8
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.1
Clé InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
CID PubChem 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nom IUPAC Acide(2S)-azetidine-2-carboxylique
SMILES C1CNC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 206°C to 207°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 10,911
Conditions de rotation spécifiques −125° (25°C c=1,water)
Rotation spécifique -125
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5% in water
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement