Learn More
(S)-2-Benzyl-1-Boc-pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449527 1 g 1g
15459527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52785.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 169447-86-3 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169447-86-3
Formule moléculaire C16H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 276.38
Numéro MDL MFCD03787923
Clé InChI QKUHUJCLUFLGCI-AWEZNQCLSA-N
Synonyme s-1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-boc-2-benzyl-piperazine, s-tert-butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-benzylpiperazine-1-carboxylate, s-n1-boc-2-benzylpiperazine, 2 s-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-n-boc-2-benzylpiperazine, s-2-benzyl-1-boc-piperazine
CID PubChem 17750441
Nom IUPAC tert-butyl (2S)-2-benzylpiperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC[C@@H]1CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.38
Pourcentage de pureté 97%