Learn More
Sel de dicyclohexylammonium d’acide (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyrique sel de dicyclohexylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455565 5 g 5g
15465565 250 mg 250mg
15445565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62772.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3350-13-8 | C29H47N3O6 | 533.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le sel de dicyclohexylammonium de l’acide (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyrique est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3350-13-8
Formule moléculaire C29H47N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 533.71
Numéro MDL MFCD00237341
Clé InChI CYMIEBREXUYHGN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
CID PubChem 49853427
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phénylméthoxycarbonylamino)acide butanoïque
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 553.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre