Learn More
Acide (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459475 1 g 1g
15469475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51964.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 122235-70-5 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
It has been used in the synthesis of target chelator, the tris-catechol compound 2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la synthèse du chélateur cible, le composé tris-catéchol 2.
Solubilité
Soluble dans 2 ml de diméthylformamide 0,3 g.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122235-70-5
Formule moléculaire C23H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 426.469
Numéro MDL MFCD00235897
Clé InChI MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Synonyme boc-dap fmoc-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-2-boc-amino-3-fmoc-amino propionic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, n-boc-n'-fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid, boc-dap fmoc-oh 1g, boc-l-2,3-diaminopropionic acid fmoc, boc-dap fmoc-oh hplc, n-a-boc-n-b-fmoc-l-2,3-diamiopropionic acid
CID PubChem 7019527
Nom IUPAC (2S)-3-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Quantité 1 g
Beilstein 4771385
Informations sur la solubilité Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Poids de la formule 426.47
Pourcentage de pureté 98%