Learn More
Acide butyrique (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418487 1 g 1g
15459485 250 mg 250mg
15428487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51989.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 117106-21-5 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117106-21-5
Formule moléculaire C24H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 440.496
Numéro MDL MFCD00236845
Clé InChI MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Synonyme boc-dab fmoc-oh, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-boc-n-g-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, s-n2-boc-n4-fmoc-2,4-diaminobutyric acid, ambotzbaa1086, boc-dbu gamma-fmoc, boc-l-dab fmoc-oh, boc-l-2,4-diaminobutyric acid fmoc, n-boc-n'-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab fmoc-oh hplc
CID PubChem 2755945
Nom IUPAC Acide (2S)-4-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid
Quantité 1 g
Beilstein 4771583
Poids de la formule 440.5
Pourcentage de pureté 95%