Learn More
Acide (S)-2-(Boc-amino)-4-phénylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448427 5 g 5g
15438427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51966.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100564-78-1 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-2-(Boc-amino)-4-L’acide phénylbutyrique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100564-78-1
Formule moléculaire C15H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 279.336
Numéro MDL MFCD00076904
Clé InChI MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-l-homophenylalanine, boc-homophe-oh, boc-hophe-oh, boc-l-homo-phe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-homophenylalanine, boc-hfe-oh, n-boc-l-homophenylalanine, n-alpha-boc-l-homophenylalanine
CID PubChem 7018726
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phénylbutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Point de fusion 76°C to 80°C
Beilstein 3653506
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 279.34
Rotation optique +6.5° (c=2 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 98%