Learn More
Acide (S)-(-)-2-bromopropionique, 98 %, > 85 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10728542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10728542 5 g Flacon en verre 5g
10053520 25 g Flacon en verre 25g
10279583 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277910050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32644-15-8
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00137325
Clé InChI MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Synonyme s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
CID PubChem 642232
Nom IUPAC Acide (2S)-2-bromopropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Note relative au nom >85%ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 100°C
Excès énantiomérique 80% min. (Typically)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)CO2H
Indice de réfraction 1.4740 to 1.476
Quantité 5 g
Beilstein 02, 254
Gravité spécifique 1.7
Rotation spécifique -27
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 98%,>85% ee
Forme physique Liquide