Learn More
(S)-(+)-Butan-2-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399015 1 g 1g
11309025 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14164.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.123 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4221-99-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00064281
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
CID PubChem 444683
ChEBI CHEBI:45475
Nom IUPAC (2 S)-butan-2 -ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Butanol
Densité 0.806
Quantité 1 g
Point d’éclair 26°C (79°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.398
Numéro UN UN1120
Beilstein 1718763
Merck Index 141541
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥98%