Learn More
S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine, TRC
Code produit 30349423
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349423 50 mg 50mg
30368343 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30349423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17805550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100429-59-2
Formule moléculaire C6H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Synonyme L-3-[(2-Carboxyethyl)thio]alanine, 2-Amino-4-thiaheptanedioic Acid, S-(2-Carboxyethyl)cysteine, CEC:
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-carboxyethylsulfanyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 193.0409
Conditions d’expédition Room Temperature