Learn More
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophényl)éthanol, TRC
Code produit 30356606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3652681G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Formule moléculaire C8H7ClF2O
Quantité 1 g
Synonyme (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
SMILES Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
Nom IUPAC (1S)-2-chloro-1-(3,4-difluorophényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 192.59