Learn More
(S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt, TRC
Code produit 30134504
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134504 1 g 1g
30138603 5 g 5g
30009141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4242701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141109-15-1
Formule moléculaire C9 H10 Cl N O2 . C4 H6 O6
Poids moléculaire (g/mol) 349.72
Synonyme Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, (αS)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, (+)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;methyl (2S)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1Cl.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10ClNO2.C4H6O6/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,8H,11H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m01/s1
Poids de la formule 349.0564