Learn More
Acide (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxyphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid |
| CAS | 20585-34-6 |
| Formule moléculaire | C14 H18 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.29 |
| Poids de la formule | 234.1256 |