Learn More
(S)-(-)-2-(diphénylméthyl)pyrrolidine, TRC
Code produit 30383071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383071 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49497850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Formule moléculaire C17 H19 N
Quantité 50 mg
Synonyme (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
Formule InChI InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC (2S)-2-benzhydrylpyrrolidine
Poids moléculaire (g/mol) 237.34
Poids de la formule 237.1517