Learn More
(S)-(-)-2-(diphénylméthyl)pyrrolidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine |
| CAS | 119237-64-8 |
| Formule moléculaire | C17 H19 N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1 |
| SMILES | C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-benzhydrylpyrrolidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.34 |
| Poids de la formule | 237.1517 |