Learn More
(S)-2-((diphénylphosphino)méthyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11956651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956651 250 mg Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11956651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434102500
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
CAS 60261-46-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à brun
Densité 1.0400g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C17H20NP
Numéro MDL MFCD16621443
Quantité 250 mg
Gravité spécifique 1.04
Synonyme s-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine, 2s-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-diphenylphosphino methyl-, 2s, aminophosphane
Clé InChI IWRBGJKCDORZHK-GGYSOQFKNA-N
SMILES C([C@@H]1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC diphényl[[(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 269.33
CID PubChem 11272693
Poids de la formule 269.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement