Learn More
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30798109
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30798109 100 g
30795880 1 kg
30787630 500 g
30792497 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30798109 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11147100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
CAS 17199-29-0
Formule moléculaire C8H8O3
Numéro MDL MFCD00004495
Quantité 100 g
SMILES [C@H](C1=CC=CC=C1)(C(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Pourcentage de pureté 98%