Learn More
(S)-2-hydroxy-3-méthoxy-3,3-diphénylpropionique acide (S)-2-hydroxy-3-diphénylpropionique, TRC
Code produit 30133931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133931 10 mg 10mg
30007422 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94611010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178306-52-0
Formule moléculaire C16 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.3
Synonyme Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxy-3-méthoxy-3,3-diphénylpropanoïque
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Poids de la formule 272.1049