Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Code produit 16407806
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16407806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16407806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY30220
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Forme physique Solid
CAS 20312-36-1
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.17
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research