Learn More
Ester éthylique de l'acide (S)-2-hydroxy-4-phénylbutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(S)-Hydroxy-4-phenyl-butyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 125639-64-7 |
| Formule moléculaire | C12 H16 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, ethyl ester, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, ethyl ester, (S)-, (S)-4-Phenyl-2-hydroxybutanoic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutanoate, Ethyl (S)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, Ethyl (S)-α-hydroxybenzenebutanoate, Ethyl (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](O)CCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-hydroxy-4-phénylbutanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.25 |
| Poids de la formule | 208.1099 |