Learn More
(S)-2-Isopropyl-3,6-diméthoxy-2,5-dihydropyrazine, TRC
Code produit 30404854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82443510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 78342-42-4
Formule moléculaire C9H16N2O2
Quantité 10 g
Synonyme (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent
Formule InChI InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC
Nom IUPAC (2S)-3,6-diméthoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Poids de la formule 184.1212