Learn More
Ester méthylique d’acide 1(S)-2-isopropylsuccinique, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10111242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10111242 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10111242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 362110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 208113-95-5 | C8H14O4 | 174.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
CAS 208113-95-5
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H14O4
Numéro MDL MFCD01091031
Quantité 1 g
Synonyme s-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, s-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, butanedioic acid, 2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2s, s-2-isopropylsuccinic acid-1-methylester, 2-s-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, s-+-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester
Clé InChI VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Nom IUPAC acide (3S)-3-méthoxycarbonyl-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
CID PubChem 2734514
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Liquide visqueux