Learn More
(S)-(+)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382157 5 g 5g
11392157 250 mg -
11372157 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09608.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63126-47-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00010408
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Synonyme s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
CID PubChem 671217
Nom IUPAC (2S)-2- (méthoxyméthyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densité 0.933
Point d’ébullition 61°C to 62°C (40 mmHg)
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.4457
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 3587324
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +2.2° (c=2 in Benzene)
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%