Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 63126-47-6 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 0.9300g/mL |
| Point d’ébullition | 62.0°C (40.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 45°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |