Learn More
(S)-(-)-2-Méthyl-2-propanesulfinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446210 25 g 25g
11426210 1 g 1g
11436210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27115.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 343338-28-3 | C4H11NOS | 121.198 g/mol
(S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is used in Suzuki reaction. It is also employed as a reagent for synthesizing chiral amines. It acts as a chiral auxiliary used in an asymmetric synthesis of trifluoroethylamines by conversion of trifluoroacetaldehyde to a chiral imine. It is also involved in the transformation of P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones, which can undergo iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins. Further, it serves as a reagent for the preparation of chemicals and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)-2-Méthyl-2-propanesulfinamide est utilisé dans la réaction Suzuki. Il est également utilisé comme réactif pour synthétiser des amines chirales. Il agit comme auxiliaire chiral utilisé dans une synthèse asymétrique des trifluoroéthylamines par conversion du trifluoroacétaldéhyde en imine chirale. Il est également impliqué dans la transformation des ligands d’imine P,N-sulfinyl par condensation avec des aldéhydes et des cétones, qui peuvent subir une hydrogénation asymétrique des oléfines catalysée par l’iridium. De plus, il sert de réactif pour la préparation de produits chimiques et d’intermédiaires pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 343338-28-3
Formule moléculaire C4H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 121.198
Numéro MDL MFCD05861480
Clé InChI CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
CID PubChem 11355477
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-sulfinamide
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 97%