Learn More
(S)-(-)-2-méthyl-CBS-oxazaborolidine, 1 M de solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10441484 5 mL Flacon en verre 5mL
10556494 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441484 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369770050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112022-81-8 , 108-88-3
Formule moléculaire C18H20BNO
Poids moléculaire (g/mol) 277.17
Numéro MDL MFCD00078439
Clé InChI VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonyme s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
CID PubChem 2734713
Nom IUPAC (3aS)-1-méthyl-3,3-diphényl-3a,4,5,6-tétrahydropyrrole[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Note relative au nom 1M solution in toluene
% min. CAS 28.34, 67.18
% max. CAS 32.82, 71.66
Densité 0.9290g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Poids de la formule 277.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement