Learn More
(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine monohydraté, 94 %
Code produit 11367296
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367296 250 mg 250mg
11357296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09219.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112022-81-8
Formule moléculaire C18H20BNO
Poids moléculaire (g/mol) 277.17
Numéro MDL MFCD00078439
Clé InChI VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonyme s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
CID PubChem 2734713
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate
Point de fusion 115°C to 121°C
Quantité 250 mg
Beilstein 8492123
Rotation optique −67° (c=1 in Methanol)
Nom IUPAC (3aS)-1-méthyl-3,3-diphényl-3a,4,5,6-tétrahydropyrrole[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
Poids de la formule 295.19 (277.17 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 94%