Learn More
(S)-(-)-2-Méthylbutanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-2-Methylbutanol |
| CAS | 1565-80-6 |
| Formule moléculaire | C5H12O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (-)-(S)-2-Methyl-1-butanol, (-)-2- Methyl-1-butanol, (-)-2-Methylbutanol, (2S)-2-Methylbutan-1-ol, (S)-(-)-2-Methyl-1-butanol, (S)-(-)-2-Methylbutanol, (S)-2-Methyl-1-butanol, D-(-)-2- Methyl-1-butanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)CO |
| Nom IUPAC | (2S)-2-méthylbutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
| Poids de la formule | 88.0888 |