Learn More
(S)-(-)-2-Méthylbutylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318945
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11318945
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14063.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34985-37-0 | C5H13N | 87.166 g/mol
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-(-)-2-méthylbutylamine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique, comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34985-37-0
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00064430
Clé InChI VJROPLWGFCORRM-YFKPBYRVSA-N
Synonyme s---2-methylbutylamine, s-2-methylbutylamine, unii-d8q8rzf45x, 2s-2-methylbutan-1-amine, s---2-methyl-1-butylamine, d8q8rzf45x, 2s-2-methyl-butan-1-amine, 2-methyl-1-butanamine #, s---1-amino-2-methylbutane hydrochloride
CID PubChem 2724272
Nom IUPAC (2S)-2-méthylbutan-1-amine
SMILES CCC(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Point d’ébullition 96°C to 97°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718807
Rotation optique −5.9° (Neat)
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.