Learn More
Acide (S)-(+)-2-méthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10308410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10308410 1 g Flacon en verre 1g
10687382 5 g Flacon en verre 5g
10157793 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10308410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1730-91-2
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00063166
Clé InChI WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
CID PubChem 448893
ChEBI CHEBI:38655
Nom IUPAC Acide (2S)-2-méthylbutanoique
SMILES CCC(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9380g/mL
Point d’ébullition 78.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)COOH
Indice de réfraction 1.4041 to 1.4061
Quantité 1 g
Beilstein 02, 304
Gravité spécifique 0.938
Conditions de rotation spécifiques +19° (20°C c=neat)
Rotation spécifique + 19.00
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide