Learn More
(S)-2-méthylbutyryl-CoA sel de sodium, TRC
Code produit 30476087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476087 5 mg 5mg
30465167 1 mg 1mg
30470879 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1012905MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Methylbutyryl-CoA Sodium Salt
Formule moléculaire C26H44N7O17P3S . xNa
Quantité 5 mg
Synonyme S-(2-(3-((2R)-4-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanamido)ethyl) (2S)-2-Methylbutanethioate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C26H44N7O17P3S.Na/c1-5-14(2)25(38)54-9-8-28-16(34)6-7-29-23(37)20(36)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-19(49-51(39,40)41)18(35)24(48-15)33-13-32-17-21(27)30-12-31-22(17)33;/h12-15,18-20,24,35-36H,5-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/t14-,15+,18+,19+,20-,24+;/m0./s1
SMILES O[C@@H]([C@H](N1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)O[C@@H]3COP(OP(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC([C@H](CC)C)=O)=O)=O)O)C)(O)=O)(O)=O)[C@@H]3OP(O)(O[Na])=O
Nom IUPAC phosphate d'hydrogène de sodium (2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy((hydroxy((R)-3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-((3-((2-(((S)-2-méthylbutanoyl)thio)éthyl)amino)-3-oxopropyl)amino)-4-oxobutoxy)phosphoryl)oxy)phosphoryl)oxy)méthyl)tétrahydrofuran-3-yl
Poids moléculaire (g/mol) 873.6