Learn More
(S)-2-Methylvaleric Acid, TRC
Code produit 30479168
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30479168 10 mg 10mg
30474177 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30479168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33852010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187-82-2
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme (+)-2-Methylpentanoic Acid, (+)-2-Methylvaleric Acid, (S)-(+)-2-Methylpentanoic Acid, (S)-(+)-2-Methylvaleric Acid, (S)-2-Methylpentanoic Acid
Nom IUPAC (2S)-2-methylpentanoic acid
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Methylvaleric Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
Poids de la formule 116.0837