Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308805
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308805 5 g 5g
11398795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12425.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’(S)-(+)-2-octanol est utilisé en tant que composé chiral.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,12 g/l) à 25°C
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6169-06-8
Numéro MDL MFCD00064283
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Octanol
Densité 0.819
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pleasant
Formule moléculaire C6H9O6Pr
Indice de réfraction 1.426
Quantité 5 g
Beilstein 1719323
Merck Index 14,6752
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
Clé InChI KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
Rotation optique +10° (c = 1 in Ethanol)
SMILES [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC praseodymium(3+) triacetate
Poids moléculaire (g/mol) 318.04
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%