Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’(S)-(+)-2-octanol est utilisé en tant que composé chiral.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,12 g/l) à 25°C
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-Octanol |
| Densité | 0.819 |
| Point d’ébullition | 179°C to 180°C |
| Point d’éclair | 76°C (169°F) |
| Odeur | Pleasant |
| Formule moléculaire | C8H18O |
| Indice de réfraction | 1.426 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1719323 |
| Merck Index | 14,6752 |
| Show More |