Learn More
Isocyanate de (S)-(+)-2-octyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15479149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20245.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Densité 0.826
Point d’ébullition 68°C (5 mmHg)
Formule moléculaire C9H17NO
Indice de réfraction 1.423
Numéro MDL MFCD05664089
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
Clé InChI FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
Nom IUPAC (2S)-2-isocyanatooctane
Poids moléculaire (g/mol) 155.241
CID PubChem 7018274
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 95%