Learn More
(S)-(+)-2-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357336
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357336 250 mg 250mg
11347336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09314.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26184-62-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00065952
Clé InChI JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Synonyme s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
CID PubChem 2724896
Nom IUPAC (2S)-pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Pentanol
Densité 0.81
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Indice de réfraction 1.406
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718820
Rotation optique +14° (Neat)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 97%