Learn More
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 99+%, Thermo Scientific™
Code produit 10627811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10627811 1 mL Flacon en verre 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10627811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Note relative au nom 99+%
CAS 37778-99-7
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12O
Formule linéaire C6H5CH(CH3)CH2OH
Indice de réfraction 1.5252 to 1.5272
Numéro MDL MFCD00145249
Quantité 1 mL
Conditions de rotation spécifiques −18° (20°C c=neat)
Rotation spécifique -18
Synonyme s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
Clé InChI RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (2S)-2-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
CID PubChem 447661
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.