Learn More
(S)-(+)-2-Phénylglycinol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358006 1 g 1g
11368006 5 g 5g
11378006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13265.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
(S)-(+)-2-Phenylglycinol is used in the synthesis of chiral, unsymmetrical bisoxazolines. It is used as a reagent for the resolution of acids via the easily hydrolyzed amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(+)-2-phénylglycinol est utilisé dans la synthèse de bisoxazolines chirales et asymétriques. Il est utilisé comme réactif pour la résolution des acides par l’intermédiaire des amides facilement hydrolysées.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Solubilité limitée dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20989-17-7
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00064404
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
CID PubChem 134797
Nom IUPAC (2S)-2-amino-2-phényléthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 1 g
Beilstein 3196190
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dimethylsulfoxide and methanol. Limited solubility in water.
Rotation optique +30° (c=0.75 in 1N HCl)
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥98%