Learn More
(S)-(+)-2-Phénylglycinol, 98%
Code produit 10287750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10287750 1 g Flacon en verre 1g
10118093 5 g Flacon en verre -
13428508 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10287750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307570010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20989-17-7
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00064404
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
CID PubChem 134797
Nom IUPAC (2S)-2-amino-2-phényléthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc à jaune
Conditionnement Flacon en verre
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Rotation spécifique + 25.50
Conditions de rotation spécifiques + 25.50 (20.00°C c=6,CH3OH)
Point de fusion 75.0°C to 79.0°C
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CH2OH
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement