Learn More
Acide (S)-(+)-2-phénylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid |
| Point de fusion | 30°C to 34°C |
| Densité | 1.1 |
| Point d’ébullition | 264°C to 266°C |
| Point d’éclair | 148°C (298°F) |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 2044507 |
| Rotation optique | +73° (c=1.6 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 150.18 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid